Avancé
SDS
Certificats
Données du fabricant
0,00 $
Order Entry
Connectez-vous
/
Registre
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Canada
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
FLEXTAINER CONTAINER 8L
10030-338
:
Simport Scientific
FLEXTAINER CONTAINER 8L
10030-338
:
Simport Scientific
:
C590-8L
Frequently Bought Together
VWR® Light-Duty Tissue Wipers
: VWR International
VWR® Disposable Petri Dishes
: VWR International
Falcon® Centrifuge Tubes, Conical Bottom, Corning
: Corning
VWR® Nitrile Examination Gloves, Blue
: VWR International
pH Reference Standard Buffers, VWR Chemicals BDH®
: BDH
VWR® Universal Pipette Tips
: VWR International
Acétonitrile ≥99.9% (by GC), OmniSolv®, gradient grade for HPLC, Supelco®
: MilliporeSigma