Pierce™ Blocker™ BSA Blocking Buffer, Thermo Scientific | Avantor
Pierce™ Blocker™ BSA Blocking Buffer, Thermo Scientific
Blocker™ BSA (10X) in PBS, Blocking Buffer, 200 mL
Catalog # CAPI37525
Supplier:   Thermo Scientific
Fournisseur #:  37525
Pierce™ Blocker™ BSA Blocking Buffer, Thermo Scientific
Catalog # CAPI37525
Supplier:  Thermo Scientific
CAS Number:  
Pierce™ Blocker™ BSA Blocking Buffer, Thermo Scientific
Pierce™ Blocker™ BSA Blocking Buffer, Thermo Scientific
Blocker™ BSA (10X) in PBS, Blocking Buffer, 200 mL
CAS Number:  
Price
$525.86
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
Blocker BSA in PBS or TBS are ready-to-use, 1X PBS or TBS solutions of 10X (10%) bovine serum albumin protein for blocking steps in Western blot, ELISA, IHC and nucleic acid detection methods.
  • Easy to use
  • Convenient and saves storage space
  • Purified protein provides fewer chances of cross reaction with assay components
This 10% (w/v) solution of high quality BSA that is useful for saturating excess protein binding sites on membranes and microplates in immunoassays. Blocker BSA Buffers are most frequently diluted 10-fold (to 1% BSA) in 1X Tris-buffered saline for initial testing, but other buffer concentrations can be beneficial for specific systems. Blocker BSA is usually more effective than non fat milk blocking buffers for biotin-avidin systems because it contains a single purified protein that is devoid endogenous biotin.
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    Blocker™ BSA (10X) in PBS, Blocking Buffer
  • Taille:
    200 mL
Spécifications
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.