Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Variable Volume Pipettes, Hach | Avantor

Variable Volume Pipettes, Hach

Variable Volume Pipet, 1.0 - 5.0 ml
Catalog # 89501-016
Variable Volume Pipettes, Hach
Catalog # 89501-016
Supplier:  
Variable Volume Pipettes, Hach
Variable Volume Pipettes, Hach

Variable Volume Pipet, 1.0 - 5.0 ml

Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
PIPETTE, VARIABLE VOLUME Catalog #CA11014-358

Le produit CA11014-358 est un remplacement de 89501-016 et a le même emballage et les mêmes spécifications, mais peut être d'une quantité différente.

Product Details & Documents

Hach's variable volume single-channel, air-displacement pipettes feature robust design, comfortable ergonomics, slim-line tip ejection, and single-handed operation.

Outstanding accuracy with adjustments in 50 L increments (0.05 ml).

Ordering information: Supplied with calibration report and maintenance tool.

Spécifications
  • Volume:
    1.0 - 5.0 ml
  • Désignation:
    Variable Volume Pipet
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.