Boron Nitride Rectangular Plate;Length (mm), 125;Width (mm), 125;Thick (mm), 12.7
Product Details & Documents
Molecular Formula: BN Physical Form: Plate, HotPressed 5x5x0.5" ~349g Odor: Odorless MDL No.: MFCD00011317
Spécifications
- Largeur:125 mm
- Longueur:125 mm
- Épaisseur:6.4 mm
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.



