PYREX® Volumetric Pipettes, Color-Coded, Class A
Pyrex® transfer pipettes (volumetric pipettes), cap., each, 1 ml
Fournisseur #: 7100-1
PYREX® Volumetric Pipettes, Color-Coded, Class A
Catalog # 470211-598
Jump to:
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
VWR PIPET VOLMTRC TRANSFR 1ML CS12 Catalog #53044-037
Le produit 53044-037 est similaire à 470211-598 mais peut avoir un fabricant et/ou un emballage différents.
PIPETTE BOROSILICATE CLASS A BLUE 1 ML Catalog #470312-906
Le produit 470312-906 est similaire à 470211-598 mais peut avoir un fabricant et/ou un emballage différents.
Product Details & Documents
These pipettes are made of high-grade borosilicate glass.
- Reusable, rugged construction
- Color-coded
- Colored enamel graduations and markings
Ruggedly constructed and properly proportioned, pipettes have accuracy tolerances to meet or exceed the strict requirements for Class A Volumetric Ware as indicated by ASTM E969.
Spécifications
- Capacité:1 ml
- Désignation:Pyrex® transfer pipettes (volumetric pipettes), cap., each
- Cat. No.:470211-598
- Environmental certification:I-RECs, ISO 14001 - Monterrey
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact