Balls
Foam ball, 1.5"
Catalog # 470211-260
Jump to:
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
BALL STYRENE 1IN / 25MM DIAMETER Catalog #470089-196
Le produit 470089-196 est similaire à 470211-260 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
BALL STYRENE 1IN / 25MM DIAMETER PK12 Catalog #470057-830
Le produit 470057-830 est similaire à 470211-260 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Product Details & Documents
Useful for collision and pendulum experiments.
A must have in any physics classroom or laboratory.
Spécifications
- Désignation:Foam ball
- Diameter:1.5"