D(-)-Sorbitol ≥97.0%
500 g
Catalog # TCS0065-500G
Supplier:   TCI America
 :  S0065-500G
D(-)-Sorbitol ≥97.0%
Catalog # TCS0065-500G
Supplier:  TCI America
CAS Number:  50-70-4
D(-)-Sorbitol ≥97.0%
500 g
CAS Number:  50-70-4
Price
$37.90
Log in pour la disponibilité
Each (500g)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
CAS Number: 50-70-4
MDL Number: MFCD00004708
Molecular Formula: C6H14O6
Molecular Weight: 182.17
Purity/Analysis Method: >97.0% (GC)
Form: Crystal
Color: White
Boiling point (°C): 295
Melting point (°C): 100
Specific rotation [a]20/D: 106 deg (C=0.4, Acidified (NH4)6Mo7O24)
Synonymes:  D(-)-Glucitol
  • CAS Number:50-70-4
  • Formule:HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
  • Numéro MDL:MFCD00004708
  • Molecular Weight:182.17 g/mol
  • Indice Merck:13,08797
  • Ébullition Pt:295 °C
  • Fusion Pt:100 °C
  • Densité:1,524 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:≥ 100 °C
  • Flash Pt:>100 °C
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:200-061-5
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Purity/Analysis Method:
    97.0% (GC)
Spécifications
  • Taille:
    500 g