Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Meloxicam

Meloxicam

25 g
Catalog # CAAAJ60635-14
Irritant
Supplier #:  J60635-14
Meloxicam
Catalog # CAAAJ60635-14
CAS Number:  71125-38-7
Meloxicam

25 g

CAS Number:  71125-38-7
Price
$613.49
Log in for availability
Each (25g)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
  • Item requires temperature control for storage and delivery with additional fees. It's not eligible for return due to safety and quality concerns. Consider requirements before purchasing.
  • Return Policy
Product Details & Documents

A NSAID with high inhibitory action against cyclooxygenase (COX-2)

Powder

Applications: A NSAID with high inhibitory action against cyclooxygenase (COX-2)

Synonyms:  4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methylthiazol-2-yl)-2H-benzo[e][1,2]thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, 4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-Dioxide
  • CAS Number:71125-38-7
  • Formula:C₁₄H₁₃N₃O₄S₂
  • MDL Number:MFCD00868752
  • Molecular Weight:351.40 g/mol
  • Merck Index:14,5826
  • Melting Pt:255 °C
  • Storage Temperature:Réfrigérateur
  • ADR:6.1,III
Specifications

Specifications

  • Taille:
    25 g

Specifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.