Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Tuerk solution | Avantor

Tuerk solution

32 oz.
Catalog # 89423-632
Fournisseur #:  ES932
Tuerk solution
Catalog # 89423-632
Supplier:  
CAS Number:  
Tuerk solution
Tuerk solution

32 oz.

CAS Number:  
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
TURK BLOOD DILUTING FLUID 16OZ Catalog #89423-630

Le produit 89423-630 est un remplacement de 89423-632 mais varie selon la marque, l'emballage ou la quantité.

Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Turk's blood diluting fluid has a stain (gentian violet) plus 6% acetic acid and is ideal for manual leukocyte counting.

  • Ideal for Manual Leukocyte Counting
  • Six Percent Acetic Acid
  • Gentian Violet Stain

Stains the nuclei of the white blood cells making them easier to see and count.

Synonymes:  Turk solution, Acetic acid gentian violet solution
  • Numéro MDL:MFCD00148719

Documents

Spécifications

Spécifications

  • Taille:
    32 oz.

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.