Scheibler Desiccators | Avantor
Scheibler Desiccators
Scheibler Desiccators, ID, mm: 250
Catalog # 470204-328
Scheibler Desiccators
Catalog # 470204-328
Supplier:  
Scheibler Desiccators
Scheibler Desiccators
Scheibler Desiccators, ID, mm: 250
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
DESSICATOR + COVER ID 250MM Catalog #25010-122
Le produit 25010-122 est un remplacement de 470204-328 et a le même emballage et les mêmes spécifications, mais peut être d'une quantité différente.
Product Details & Documents
Made of clear glass with thick uniform walls and a heavy, broad flange. Cover with molded knob is ground to fit the flange perfectly. Porcelain plates sold separately.
Spécifications
  • Désignation:
    Scheibler Desiccators, ID, mm: 250