Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Ohaus® Spring Scales | Avantor

Ohaus® Spring Scales

8001-MA - 10 g (0.25 oz.) graduation intervals, 250 g (9 oz.)
Catalog # 470203-700
Supplier:   OHAUS CORP.
Fournisseur #:  80000039
Ohaus® Spring Scales
Catalog # 470203-700
Supplier:  OHAUS CORP.
Ohaus® Spring Scales
Ohaus® Spring Scales

8001-MA - 10 g (0.25 oz.) graduation intervals, 250 g (9 oz.)

Price
$58.90
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents

These spring scales are designed to stand up to heavy student use.

  • Scales withstand sudden load release
  • Individually calibrated
  • Color-coded
  • High-contrast markings

Each scale has been individually calibrated for accuracy and can be fully zeroed. They withstand sudden load releases without breaking.

Scales are color coded, and high-contrast markings make readings easy.

Spécifications
  • Désignation:
    8001-MA - 10 g (0.25 oz.) graduation intervals
  • Weighing Capacity:
    250 g (9 oz.)
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.