Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Conductivity/TDS Calibration Solution | Avantor

Conductivity/TDS Calibration Solution

Conductivity/TDS Calibration Solution, 74 μS, 52 ppm
Catalog # 470203-118
Supplier:   LaMotte
Fournisseur #:  6416-L
Conductivity/TDS Calibration Solution
Catalog # 470203-118
Supplier:  LaMotte
CAS Number:  
Conductivity/TDS Calibration Solution
Conductivity/TDS Calibration Solution

Conductivity/TDS Calibration Solution, 74 μS, 52 ppm

CAS Number:  
Price
$52.05
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents

Always keep your meter in range.

  • Already prepared solutions
  • Various ranges
  • Aligned with GLOBE protocols

Prepared solution to keep your conductivity calibrated. 500ml bottles.

Spécifications

Spécifications

  • Désignation:
    Conductivity/TDS Calibration Solution
  • Conductivity:
    74 μS
  • Dissolved Solids:
    52 ppm

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.