Supelco® Certipur® pH Buffer Solutions
Product Details & Documents
Traceable to SRM from NIST and PTB.
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Sachet
- Color:Colorless
- Désignation:Boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide solution
- Taille:30×30 ml
- pH Buffer Type:Borate
- Reference Temperature:25 °C
- pH:9.00