Supelco® Certipur® pH Buffer Solutions
- Type de conditionnement:Sachet
- Color:Colorless
- Désignation:Potassium hydrogen phthalate
- Taille:30×30 ml
- pH Buffer Type:Phtalate
- Reference Temperature:25 °C
- pH:4.01