Supelco® Certipur® pH Buffer Solutions
Product Details & Documents
Traceable to SRM from NIST and PTB.
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bag in box, Titripac®
- Color:Green
- Désignation:Di-sodium hydrogen phosphate/potassium di-hydrogen phosphate
- Taille:10 L
- pH Buffer Type:Phosphate
- Reference Temperature:20 °C
- pH:7.00
- Cat. No.:CA1.09477.9010
- Environmentally Preferable:Sustainable Packaging