Supelco® Certipur® pH Buffer Solutions
Product Details & Documents
Traceable to SRM from NIST and PTB.
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Color:Green
- Désignation:Di-sodium hydrogen phosphate/potassium di-hydrogen phosphate
- Taille:500 ml
- pH Buffer Type:Phosphate
- Reference Temperature:20 °C
- pH:7.00