Supelco® Certipur® pH Buffer Solutions
Product Details & Documents
Traceable to SRM from NIST and PTB.
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bag in box, Titripac®
- Color:Blue
- Désignation:Boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide
- Taille:4 L
- pH Buffer Type:Borate
- Reference Temperature:20 °C
- pH:9.00
- Cat. No.:CA1.09476.4000
- Environmentally Preferable:Sustainable Packaging