Supelco® Certipur® pH Buffer Solutions | Avantor
Supelco® Certipur® pH Buffer Solutions
Boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide, Borate, 20 °C, Plastic bottle, 500 ml, 9.00, Blue
Catalog # CA1.09476.0500
Supelco® Certipur® pH Buffer Solutions
Catalog # CA1.09476.0500
Supplier:  
CAS Number:  
Supelco® Certipur® pH Buffer Solutions
Supelco® Certipur® pH Buffer Solutions
Boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide, Borate, 20 °C, Plastic bottle, 500 ml, 9.00, Blue
CAS Number:  
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
BDH BUFFER REF STD PH9 COLORLESS 4L Catalog #BDH5064-4L
Le produit BDH5064-4L est similaire à CA1.09476.0500 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
BDH BUFFER REF STD PH9 COLORLESS 500ML Catalog #BDH5062-500ML
Le produit BDH5062-500ML est similaire à CA1.09476.0500 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Traceable to SRM from NIST and PTB.
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Plastic bottle
  • Color:
    Blue
  • Désignation:
    Boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide
  • Taille:
    500 ml
  • pH Buffer Type:
    Borate
  • Reference Temperature:
    20 °C
  • pH:
    9.00