Supelco® Certipur® pH Buffer Solutions
Product Details & Documents
Traceable to SRM from NIST and PTB.
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bag in box, Titripac®
- Color:Red
- Désignation:Citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride
- Taille:4 L
- pH Buffer Type:Citrate
- Reference Temperature:20 °C
- pH:4.01
- Cat. No.:CA1.09475.4000
- Environmentally Preferable:Sustainable Packaging