Supelco® Certipur® pH Buffer Solutions
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Color:Red
- Désignation:Citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride
- Taille:500 ml
- pH Buffer Type:Citrate
- Reference Temperature:20 °C
- pH:4.01