Supelco® Certipur® pH Buffer Solutions
Product Details & Documents
Traceable to SRM from NIST and PTB.
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Color:Yellow
- Désignation:Boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide
- Taille:500 ml
- pH Buffer Type:Borate
- Reference Temperature:20 °C
- pH:10.00