Supelco® Certipur® pH Buffer Solutions
Product Details & Documents
Traceable to SRM from NIST and PTB.
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic bottle
- Color:Colorless
- Désignation:Acetic acid/sodium acetate
- Taille:1 L
- pH Buffer Type:Acétate
- Reference Temperature:20 °C
- pH:4.66