Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Standard-Grade Glass Beaker | Avantor

Standard-Grade Glass Beaker

50 ml, 10 ml, 10 - 40 ml
Catalog # 470191-198
Supplier:   VWR International
Standard-Grade Glass Beaker
Catalog # 470191-198
Supplier:  VWR International
Standard-Grade Glass Beaker
Standard-Grade Glass Beaker

50 ml, 10 ml, 10 - 40 ml

Price
$10.90
Log in pour la disponibilité
Each Case of 48
Product Details & Documents

Our high-quality borosilicate beakers meet ASTM standards and are a great value. With uniform wall thickness, white enamel, double-graduated metric scale, and a marking spot. Beakers can be heated and used with acids, salt solutions, and organic solvents.

Documents

Spécifications
  • Intervalle de graduation:
    10 ml
  • Plage de graduation:
    10 - 40 ml
  • Capacité:
    50 ml
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.