Jars and Lids
Lid, Metal, 63 mm,for 20469 and 29480, Metal, White
Catalog # 470188-432
Supplier: EMPIRE/EMCO
Fournisseur #: 87A001C63A
Jump to:
Product Details & Documents
Stock up on classroom essentials for every classroom activity.
Spécifications
- Color:White
- Désignation:Lid, Metal, 63 mm,for 20469 and 29480
- Matière:Metal
Accessories
Informations sur le produit
- Catalog #AvailabilityPrice
- Screw Cap for Specimen Jar, 80 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



