Physarum Agar | Avantor
Physarum Agar
Prepared Physarum Agar Plates
Catalog # 470180-670
Supplier:   Avantor
Physarum Agar
Catalog # 470180-670
Supplier:  Avantor
CAS Number:  
Physarum Agar
Physarum Agar
Prepared Physarum Agar Plates
CAS Number:  
Price
56,80 $
Log in pour la disponibilité
Pack of 10
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
With sterile oat flakes, for growth of Physarum polycephalum.
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    Prepared Physarum Agar Plates