Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Miscellaneous Convenience Items | Avantor

Miscellaneous Convenience Items

Wire, Insulated Copper 10 ft, 22 G, Red
Catalog # 470163-956
Supplier:   Wards
Fournisseur #:  2806300
Miscellaneous Convenience Items
Catalog # 470163-956
Supplier:  Wards
Miscellaneous Convenience Items
Miscellaneous Convenience Items

Wire, Insulated Copper 10 ft, 22 G, Red

Price
$9.10
Log in pour la disponibilité
Pack of 1
Product Details & Documents

Caution: WARNING: CHOKING HAZARD. Not for children under 3 years.

Spécifications
  • Désignation:
    Wire, Insulated Copper 10 ft, 22 G, Red
Accessories

Informations sur le produit

  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Funnel, Poly, 114 mL (4 oz)
    Funnel, Poly, 114 mL (4 oz)
    470161-302
    Log in pour la disponibilité
    Each - 11,45 $

Informations sur le produit

  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Single sheave
    Single sheave
    470049-642
    Log in pour la disponibilité
    Each - 4,60 $

Informations sur le produit

  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Ball-Bearing Clamp Pulley
    Ball-Bearing Clamp Pulley
    470148-686
    Log in pour la disponibilité
    Each - 30,90 $

Informations sur le produit

  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Battery Holder, 9 V
    Battery Holder, 9 V
    470012-794
    Log in pour la disponibilité
    Each - 3,95 $

Informations sur le produit

  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Weight, Hooked, 10 g to 1000 g, Cast Iron, Set/9
    Weight, Hooked, 10 g to 1000 g, Cast Iron, Set/9
    470003-584
    Log in pour la disponibilité
    Kit of 1 - 130,05 $

Informations sur le produit

  • Catalog #
    Color
    Length
    Availability
    Price
  • Braided Nylon pulley cord, tensile strength 200 lbs. test
    Braided Nylon pulley cord, tensile strength 200 lbs. test
    470005-414
    White
    9 m (10 yds.)
    Log in pour la disponibilité
    Each - 31,00 $

Informations sur le produit

  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Assorted Plastic Pulleys
    Assorted Plastic Pulleys
    470007-058
    Log in pour la disponibilité
    Each - 48,90 $