Pulpvinyl Bakelite Jar Caps
Bakelite Jar Caps, 38 mm, Pulpvinyl Liner
Catalog # 470178-008
Jump to:
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
CAP BLACK PHENOLIC 38-400 PK12 Catalog #16199-180
Le produit 16199-180 est similaire à 470178-008 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Product Details & Documents
Pulpvinyl liners resist most chemical reagents. Packages of 12.
Spécifications
- Désignation:Bakelite Jar Caps, 38 mm, Pulpvinyl Liner