Sandpaper
Medium grit, 2×2"
Catalog # 470152-956
Supplier: Avantor
Jump to:
Product Details & Documents
Medium grade, 180 grit. 9×11" sheets.
Spécifications
- Désignation:Medium grit
- Dimensions:2×2"
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



