Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Straws, Plastic

Straws, Plastic

Straws, Wrapped, 0.58 cm, 19.7 cm, White
Catalog # 470092-512
Supplier:   Wards
Supplier #:  1500 WHITE
Straws, Plastic
Catalog # 470092-512
Supplier:  Wards
Straws, Plastic
Straws, Plastic

Straws, Wrapped, 0.58 cm, 19.7 cm, White

Price
8,95 $
Log in pour la disponibilité
Pack of 50
Product Details & Documents

Straws made of plastic.

Spécifications
  • Color:
    White
  • Désignation:
    Straws, Wrapped
  • Longueur:
    19.7 cm
  • Diameter:
    0.58 cm