Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Glucose Test Strips | Avantor

Glucose Test Strips

Catalog # 470153-702
Glucose Test Strips
Catalog # 470153-702
Supplier:  
CAS Number:  
Glucose Test Strips
Glucose Test Strips
CAS Number:  
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
GLUCOSE TEST STRIPS PKG/50 Catalog #470089-552

Le produit 470089-552 est similaire à 470153-702 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.

GLUCOSE TEST STRIPS (100) Catalog #10217-518

Le produit 10217-518 est similaire à 470153-702 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.

Product Details & Documents

Storage: Green

Please Note: This product is designed for educational and teaching laboratories and no certificate of analysis is available.

Note: The chemical specifications for some items on this product page may differ from the specifications listed above. For more information, consult the Safety Data Sheet or contact your Ward's representative.