Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Cylinder Guards | Avantor

Cylinder Guards

Cylinder Guards, For Cylinder Cap., 5 – 10 mL
Catalog # 470151-208
Fournisseur #:  VCYCG1
Cylinder Guards
Catalog # 470151-208
Supplier:  
Cylinder Guards
Cylinder Guards

Cylinder Guards, For Cylinder Cap., 5 – 10 mL

Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
VWR GUARD CYLINDER SPNG-RBR 5/10ML PK12 Catalog #15001-374

Le produit 15001-374 est similaire à 470151-208 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.

Product Details & Documents

Black sponge rubber guards prevent breakage and rolling.

  • Hexagonal
  • 13 mm thick
Spécifications
  • Désignation:
    Cylinder Guards, For Cylinder Cap., 5 – 10 mL
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.