Precision pH Test Strips | Avantor
Precision pH Test Strips
pH paper strips, 0.0–1.5
Catalog # 470150-922
Precision pH Test Strips
Catalog # 470150-922
Supplier:  
Precision pH Test Strips
Precision pH Test Strips
pH paper strips, 0.0–1.5
Discontinued
Le produit n'est plus fabriqué. Cependant, nous avons trouvé des produits alternatifs similaires.
Alternatives
STRIPS PH INDICATOR PH0-2.5 SPCL 100STI Catalog #EM1.09540.0001
Le produit EM1.09540.0001 est similaire à 470150-922 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Product Details & Documents
The indicator on these strips won’t contaminate the solutions the strips are testing.
  • Vinyl-backed
  • Non-contaminating indicator
  • Fifty strips per package
Durable pH testing strips that are backed with vinyl.
Spécifications
  • Désignation:
    pH paper strips
  • pH Range:
    0.0–1.5