Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Balls for Physics Experiments | Avantor

Balls for Physics Experiments

Drilled Hardwood Ball, 25 mm, 1"
Catalog # 470138-842
Supplier:   Wards
Fournisseur #:  HWDBL25
Balls for Physics Experiments
Catalog # 470138-842
Supplier:  Wards
Balls for Physics Experiments
Balls for Physics Experiments

Drilled Hardwood Ball, 25 mm, 1"

Price
$10.60
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents

Ideal for Collision and Pendulum Demonstrations

Drilled balls for pendulum bobs or impact experiments. 

Spécifications
  • Désignation:
    Drilled Hardwood Ball, 25 mm
  • Diameter:
    1"
Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.