Nails | Avantor
Nails
9 cm, package of 15, 16" Ø
Catalog # 470015-958
Supplier:   Wards
Fournisseur #:  2008600
Nails
Catalog # 470015-958
Supplier:  Wards
Nails
Nails
9 cm, package of 15, 16" Ø
Price
$13.15
Log in pour la disponibilité
Pack of 1
Product Details & Documents
Spécifications
  • Désignation:
    9 cm, package of 15
  • Diameter:
    16" Ø