Miscellaneous Convenience Items | Avantor
Miscellaneous Convenience Items
Spring, Compressible 3 cm
Catalog # 470012-744
Fournisseur #:  2804500
Miscellaneous Convenience Items
Catalog # 470012-744
Miscellaneous Convenience Items
Miscellaneous Convenience Items
Spring, Compressible 3 cm
Price
$3.65
Log in pour la disponibilité
Each
Product Details & Documents
Caution: WARNING: CHOKING HAZARD. Not for children under 3 years.
Spécifications
  • Désignation:
    Spring, Compressible 3 cm
Accessories
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Funnel, Poly, 114 mL (4 oz)
    Funnel, Poly, 114 mL (4 oz)
    470161-302
    Log in pour la disponibilité
    Each - $11.45
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Single sheave
    Single sheave
    470049-642
    Log in pour la disponibilité
    Each - $4.60
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Ball-Bearing Clamp Pulley
    Ball-Bearing Clamp Pulley
    470148-686
    Log in pour la disponibilité
    Each - $30.90
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Battery Holder, 9 V
    Battery Holder, 9 V
    470012-794
    Log in pour la disponibilité
    Each - $3.95
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Weight, Hooked, 10 g to 1000 g, Cast Iron, Set/9
    Weight, Hooked, 10 g to 1000 g, Cast Iron, Set/9
    470003-584
    Log in pour la disponibilité
    Kit of 1 - $130.05
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Color
    Length
    Availability
    Price
  • Braided Nylon pulley cord, tensile strength 200 lbs. test
    Braided Nylon pulley cord, tensile strength 200 lbs. test
    470005-414
    White
    9 m (10 yds.)
    Log in pour la disponibilité
    Each - $31.00
Informations sur le produit
  • Catalog #
    Availability
    Price
  • Assorted Plastic Pulleys
    Assorted Plastic Pulleys
    470007-058
    Log in pour la disponibilité
    Each - $48.90