Assorted Wires
Enameled copper wire, 4 oz., 200 ft., 24
Catalog # 470012-728
Supplier: Arcor Electronics
Fournisseur #: A24-SCIEN
Jump to:
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Enameled copper wire, 4 oz.
- Longueur:200 ft.
- Jauge:24
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



