Balls for Physics Experiments
Drilled Hardwood Ball, 25 mm, 1"
Catalog # 470007-142
Supplier: Wards
Supplier #: HWDBL25
Jump to:
Product Details & Documents
Ideal for Collision and Pendulum Demonstrations
Drilled balls for pendulum bobs or impact experiments.
Specifications
- Désignation:Drilled Hardwood Ball, 25 mm
- Diameter:1"
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



