LaMotte® Acidity Test Kit | Avantor
LaMotte® Acidity Test Kit
LaMotte® Acidity Test Kit, 4 - 8 pH
Catalog # 470005-816
Supplier:   LaMotte
Fournisseur #:  5024
LaMotte® Acidity Test Kit
Catalog # 470005-816
Supplier:  LaMotte
CAS Number:  
LaMotte® Acidity Test Kit
LaMotte® Acidity Test Kit
LaMotte® Acidity Test Kit, 4 - 8 pH
CAS Number:  
Price
$55.80
Log in pour la disponibilité
Each
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
Accurate pH Testing
  • 100 Tests
  • Spot Testing of Your Soil
Tests are made with a wide range indicator and give the pH of soil to ±0.5 pH units. Includes 50 tests, chemical indicator, porcelain plates, color comparator chart, complete Instructions, pocket-size case and a soil test handbook.
Spécifications
Spécifications
  • Désignation:
    LaMotte® Acidity Test Kit
  • Range:
    4 - 8 pH
Spécifications
Certains produits peuvent apparaître comme restreints
Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.
Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)
Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.