Nitrate-Nitrogen
Le produit 470219-152 est similaire à 470021-202 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Le produit CA11014-426 est similaire à 470021-202 mais le fabricant et les spécifications peuvent varier.
Product Details & Documents
Pre-calibrated test tubes and labware give fast, accurate results in the classroom or in the lab.
- Range: 0 to 15 ppm
- Material for 50 tests
- Compact, waterproof carrying case contains kit
- Instructions included
- Pre-calibrated test tubes
- Aligned with GLOBE protocols
Spécifications
- Désignation:LaMotte® Water Test Kit, Nitrate-Nitrogen