Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Calibration Buffer Solutions | Avantor

Calibration Buffer Solutions

Calibration Buffer Solution, 1 pint, 10.00
Catalog # 470019-682
Supplier:   Antyila Scientific
Fournisseur #:  00654-08
Calibration Buffer Solutions
Catalog # 470019-682
Supplier:  Antyila Scientific
CAS Number:  
Calibration Buffer Solutions
Calibration Buffer Solutions

Calibration Buffer Solution, 1 pint, 10.00

CAS Number:  
Price
$35.15
Log in pour la disponibilité
Each (473ml)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Always read the correct pH

  • Accurate Results
  • Easy clean up

Ready to use solutions to calibrate your pH meter.

Documents

Spécifications

Spécifications

  • Désignation:
    Calibration Buffer Solution
  • pH:
    10.00
  • Volume:
    1 pint

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.