Peroxide Test, MQuant®, MilliporeSigma
Test with Strips, Enzymatic reaction, 0,5-2-5-10-25 mg/l H₂O₂, 100 strips
Catalog # CA1.10011.0001
Supplier:   MilliporeSigma
 :  1.10011.0001
Peroxide Test, MQuant®, MilliporeSigma
Catalog # CA1.10011.0001
Supplier:  MilliporeSigma
CAS Number:  
Peroxide Test, MQuant®, MilliporeSigma
Test with Strips, Enzymatic reaction, 0,5-2-5-10-25 mg/l H₂O₂, 100 strips
CAS Number:  
Price
$185.89
Log in pour la disponibilité
Each
  • L'article nécessite un contrôle de la température pour le stockage et la livraison avec des frais supplémentaires. Il n'est pas éligible au retour pour des raisons de sécurité et de qualité. Tenez compte des exigences avant d'acheter.
  • Return Policy
Product Details & Documents
The peroxide test is ideal for testing residual concentrations of disinfectants on equipment or the product itself following cleaning and rinsing.
Spécifications
Spécifications
  • Méthode chimique:
    Enzymatic reaction
  • Désignation:
    Test with Strips
  • Range:
    0,5-2-5-10-25 mg/l H₂O₂
  • No. of Tests:
    100 strips
Spécifications