pH Buffer Solutions, Hach
±0.02, 25 °C, 500 mL, 7.00, Yellow
Supplier: Hach
Fournisseur #: 2283549
Jump to:
Product Details & Documents
For pH meter standardization
Available colorless, or color-coded for easy identification.
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Color:Yellow
- Taille:500 mL
- Reference Temperature:25 °C
- pH:7.00
- pH Accuracy:±0.02