pH Buffer Solutions, Hach
±0.02, 25 °C, 500 mL, 10.01, Colorless
Catalog # CA97021-408
Supplier: Hach
Fournisseur #: 1222149
Jump to:
Product Details & Documents
For pH meter standardization
Available colorless, or color-coded for easy identification.
Documents
Certificates
Recherche par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Color:Colorless
- Taille:500 mL
- Reference Temperature:25 °C
- pH:10.01
- pH Accuracy:±0.02
- Cat. No.:CA97021-408
- Concentration:10.01 pH
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



