MOBS, 0.2 M Buffer Solution, pH 8.0, Thermo Scientific
250 mL
MOBS, 0.2 M Buffer Solution, pH 8.0, Thermo Scientific
Catalog # CAAAJ63594-AK
CAS Number:
Jump to:
Discontinued
Product Details & Documents
Liquid
CAS No.: 115724-21-5
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colorless
MDL No.: MFCD00674916
Spécifications
Spécifications
- Taille:250 mL
- Cat. No.:CAAAJ63594-AK
- MDL No.:MFCD00674916
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



