Phosphate, 0.5 M Buffer Solution, pH 7.5, Thermo Scientific
250 mL
Supplier: Thermo Scientific Chemicals
Fournisseur #: J63349-AK
Phosphate, 0.5 M Buffer Solution, pH 7.5, Thermo Scientific
Catalog # CAAAJ63349-AK
Supplier: Thermo Scientific Chemicals
CAS Number:
Jump to:
Product Details & Documents
Liquid
CAS No.: 7558-80-7
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00003527
Specifications
Specifications
- Taille:250 mL
- Cat. No.:CAAAJ63349-AK
- MDL No.:MFCD00003527
Specifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



