Transformation buffer-2, pH 7.5, Thermo Scientific | Avantor
Transformation buffer-2, pH 7.5, Thermo Scientific
125ml
Catalog # CAAAJ63293-EQE
Fournisseur #:  J63293-EQE
Transformation buffer-2, pH 7.5, Thermo Scientific
Catalog # CAAAJ63293-EQE
CAS Number:  
Transformation buffer-2, pH 7.5, Thermo Scientific
125ml
CAS Number:  
Price
$241.27
Log in pour la disponibilité
Each (125ml)
La quantité minimale de commande est de 1
Product Details & Documents
Liquid
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
For transformation of competent cells
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    125ml
Spécifications