Alkaline running buffer solution, Thermo Scientific
250 mL
Supplier: Thermo Scientific Chemicals
Fournisseur #: J63170-AK
Alkaline running buffer solution, Thermo Scientific
Catalog # CAAAJ63170-AK
Supplier: Thermo Scientific Chemicals
CAS Number:
Jump to:
Product Details & Documents
Spécifications
Spécifications
- Taille:250 mL
- Cat. No.:CAAAJ63170-AK
- Physical form:Liquid
Spécifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



