Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Zymogram sample buffer, pH 6.6, Thermo Scientific | Avantor

Zymogram sample buffer, pH 6.6, Thermo Scientific

25 mL
Catalog # CAAAJ62774-AC
Fournisseur #:  J62774-AC
Zymogram sample buffer, pH 6.6, Thermo Scientific
Catalog # CAAAJ62774-AC
CAS Number:  
Zymogram sample buffer, pH 6.6, Thermo Scientific

25 mL

CAS Number:  
Price
$65.28
Log in pour la disponibilité
Each (25ml)
La quantité minimale de commande est de 1
Product Details & Documents

Liquid

Physical Form: Liquid
Appearance: Blue

Spécifications

Spécifications

  • Taille:
    25 mL

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.