L-thyroxine 98% | Avantor
L-thyroxine 98%
5 g
Catalog # CAAAJ62606-06
Fournisseur #:  J62606-06
L-thyroxine 98%
Catalog # CAAAJ62606-06
CAS Number:  51-48-9
L-thyroxine 98%
5 g
CAS Number:  51-48-9
Price
$658.29
Log in pour la disponibilité
Each (5g)
La quantité minimale de commande est de 1
Product Details & Documents
Crystalline powder
Purity: 98% CAS No.: 51-48-9 Molecular Formula: C15H11I4NO4 Formula Weight: 776.87 Physical Form: Crystalline powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White to pale brown Odor: Odorless Melting Point: 235-236° Solubility: Dissolves in 4M ammonium hydroxide in Methanol at 50mg/ml Beilstein Reference: 2228515 MDL No.: MFCD00002595
Synonymes:  (S)-2-Amino-3-(4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl)propanoic acid
  • CAS Number:51-48-9
  • Formule:C₁₅H₁₁I₄NO₄
  • Numéro MDL:MFCD00002595
  • Molecular Weight:776.874 g/mol
  • Indice Merck:14,9415
  • Fusion Pt:235…236 °C
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:200-101-1
Spécifications
Spécifications
  • Taille:
    5 g