Saisie de commande
Canada
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
L-thyroxine 98% | Avantor

L-thyroxine 98%

1 g
Catalog # CAAAJ62606-03
Fournisseur #:  J62606-03
L-thyroxine 98%
Catalog # CAAAJ62606-03
CAS Number:  51-48-9
L-thyroxine 98%

1 g

CAS Number:  51-48-9
Price
$208.01
Log in pour la disponibilité
Each (1g)
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents

Crystalline powder

Purity: 98% CAS No.: 51-48-9 Molecular Formula: C15H11I4NO4 Formula Weight: 776.87 Physical Form: Crystalline powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White to pale brown Odor: Odorless Melting Point: 235-236° Solubility: Dissolves in 4M ammonium hydroxide in Methanol at 50mg/ml Beilstein Reference: 2228515 MDL No.: MFCD00002595

Synonymes:  (S)-2-Amino-3-(4-(4-hydroxy-3,5-diiodophenoxy)-3,5-diiodophenyl)propanoic acid
  • CAS Number:51-48-9
  • Formule:C₁₅H₁₁I₄NO₄
  • Numéro MDL:MFCD00002595
  • Molecular Weight:776.874 g/mol
  • Indice Merck:14,9415
  • Fusion Pt:235…236 °C
  • Température de conservation:Température ambiante
  • L'EINECS:200-101-1
Spécifications

Spécifications

  • Taille:
    1 g

Spécifications

Certains produits peuvent apparaître comme restreints

Pour garantir un passage en caisse fluide et rapide,veuillez-vous connecter à votre compte.Certains articles peuvent apparaître comme restreints simplement parce que vous n'êtes pas connecté.

Si vous n'avez pas de compte, vous pouvez vous inscrire en utilisant notre formulaire d'inscription en ligne (https://www.avantorsciences.com/ca/en/login/register)

 

Si des restrictions apparaissent toujours après votre connexion, certains produits — comme les produits chimiques ou les dispositifs médicaux — nécessitent des étapes supplémentaires de vérification de compte pour pouvoir passer une commande. Certains articles peuvent également nécessiter une licence spécifique ou une documentation supplémentaire ; la documentation requise sera demandée pour ces articles avant l’expédition.

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".

Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.